Tisk…

Diethyl acetylenedicarboxylate 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

296350250 296351000
ACRO296350250EA 2790 CZK
ACRO296350250 ACRO296351000
Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Bod varu: 107…110 °C (11 mmHg)
Bod tání: 1…3 °C
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009186
CAS číslo: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 1760
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR