Tisk…

Methacrolein 90% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí


Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 21330 CZK
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% stabilizovaný
Methacrolein
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0,847 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006974
CAS číslo: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR