Tisk…
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
264130250 264131000
ACRO264130250EA 6550 CZK
ACRO264130250 ACRO264131000
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilizovaný
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 110…118 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,911 g/cm³
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008476
CAS číslo: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %