Tisk…
3-Hydroxypicolinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
241050050 241050250
ACRO241050050EA 4230 CZK
ACRO241050050 ACRO241050250
3-Hydroxypicolinic acid 98%
3-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 208…212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006294
CAS číslo: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %