Tisk…
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000 221870250
ACRO221871000EA 4560 CZK
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilizovaný
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169,02 g/mol
Bod varu: 148…150 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,43 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000213
CAS číslo: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate