L(+)-α-Phenylglycine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
217990250
217991000
ACRO217990250EA
1660
CZK
ACRO217990250
ACRO217991000
L(+)-α-Phenylglycine 99%
L(+)-α-Phenylglycine
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064403 CAS číslo: 2935-35-5 EINECS: 220-909-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Specific optical rotation | +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |