Tisk…
4'-Ethoxyacetanilide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 1660 CZK
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'-Ethoxyacetanilide 97%
4'-Ethoxyacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 133…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009094
CAS číslo: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %