Tisk…
Methylenediphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Medronic acid
215070010 215070050
ACRO215070010EA 2280 CZK
ACRO215070010 ACRO215070050
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Vzorec: CH₆O₆P₂
Bod varu: 82 °C (6 mmHg)
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002139
CAS číslo: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %