Tisk…
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
209120010 209120025
ACRO209120010EA 3520 CZK
ACRO209120010 ACRO209120025
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát 99%
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát
Vzorec: C₆H₄NNaO₅S
Bod tání: 350 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007490
CAS číslo: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)