Tisk…
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
201000010 201000050 201005001
ACRO201000010EA 7840 CZK
ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Vzorec: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Bod varu: 108 °C (1013hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183592
CAS číslo: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %