Tisk…
Paladium 10% on activated carbon, dry hydrogenation catalyst, unreduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 12170 CZK
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Paladium 10% on activated carbon, dry hydrogenation catalyst, unreduced
Palladium
Vzorec: Pd
MW: 106.420 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %