Paladium (5% Pd) on activated carbon hydrogenation catalyst, unreduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
195020100
195021000
195025000
ACRO195020100EA
6070
CZK
ACRO195020100
ACRO195021000
ACRO195025000
Paladium (5% Pd) on activated carbon hydrogenation catalyst, unreduced
Palladium
Vzorec:
Pd MW: 106.420 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3178 ADR: 4.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Black Powder |
Assay | 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis |
Loss on drying | ≤3 % (120°C) |