Tisk…

Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

187920050 187920250 187921000
ACRO187920050EA 1690 CZK
ACRO187920050 ACRO187920250 ACRO187921000
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Bod tání: 242…245 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003726
CAS číslo: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 245 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR