Tisk…
Ethylenediammonium dichloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylenediamine dihydrochloride
187651000 187655000 187650025
ACRO187651000EA 1290 CZK
ACRO187651000 ACRO187655000 ACRO187650025
Ethylenediammonium dichloride 98+%
Ethylenediammonium dichloride
Vzorec: C₂H₁₀Cl₂N₂
MW: 133.02
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012524
CAS číslo: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.9 to 5 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %