Tisk…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
183820050 183820250
ACRO183820050EA 3280 CZK
ACRO183820050 ACRO183820250
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008062
CAS číslo: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
UN: 3263
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)