Tisk…
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182010100 182010500
ACRO182010100EA 2260 CZK
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Vzorec: C₈H₁₈Si₂
MW: 170.4
Bod varu: 136…137 °C (760 mmHg)
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008276
CAS číslo: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %