Tisk…
Iodosobenzene diacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
176560250 176561000 176565000
ACRO176560250EA 2760 CZK
ACRO176560250 ACRO176561000 ACRO176565000
Iodosobenzene diacetate 98%
Iodosobenzene diacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁IO₄
MW: 322.1
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008692
CAS číslo: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %