Tisk…
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
170290250 170291000
ACRO170290250EA 2630 CZK
ACRO170290250 ACRO170291000
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001852
CAS číslo: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥99.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)