Tisk…
Acetamidine hydrochloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 1510 CZK
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Acetamidine hydrochloride 98+%
Acetamidine hydrochloride
Vzorec: C₂H₇ClN₂
Bod tání: 160…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013016
CAS číslo: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %