Tisk…
Triethanolamine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
170051000 170055000 170050025
ACRO170051000EA 1490 CZK
ACRO170051000 ACRO170055000 ACRO170050025
Triethanolamine hydrochloride 99+%
Triethanolamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₆ClNO₃
MW: 185.65
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012596
CAS číslo: 637-39-8
EINECS: 211-284-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)