Tisk…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 780 CZK
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆Br₂N₂O₂
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003189
CAS číslo: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %