trans-Benzylideneacetone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
164525000
164520500
164521000
ACRO164525000EA
9640
CZK
ACRO164525000
ACRO164520500
ACRO164521000
trans-Benzylideneacetone 99%
trans-Benzylideneacetone
Vzorec:
C₁₀H₁₀O Bod varu: 260…262 °C (760 mmHg) Bod vzplanutí: 122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008779 CAS číslo: 1896-62-4 EINECS: 217-587-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder or crystals or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38.5 to 41 °C |
GC | ≥98.5 % |