Tisk…
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 1640 CZK
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Vzorec: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 261 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,019 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006930
CAS číslo: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %