Tisk…
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Di-n-butylphosphite, Dibutyl phosphite
155061000 155065000
ACRO155061000EA 1120 CZK
ACRO155061000 ACRO155065000
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Dibutyl phosphonate
Vzorec: C₈H₁₉O₃P
MW: 194,21 g/mol
Bod varu: 118…119 °C (11 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,995 g/cm³
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066633
CAS číslo: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure