Tisk…
1,4-Butandiol-diglycidylether 60%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 8640 CZK
ACRO154315000 ACRO154310025
1,4-Butandiol-diglycidylether 60%, Technical Grade
1,4-Butandiol-diglycidylether
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25
Bod varu: 266 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005146
CAS číslo: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure