Tisk…
Sodium benzenesulphinate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
154051000 154055000
ACRO154051000EA 2120 CZK
ACRO154051000 ACRO154055000
Sodium benzenesulphinate 97%
Sodium benzenesulphinate
Vzorec: C₆H₅NaO₂S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013135
CAS číslo: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure