Tisk…
Cysteaminium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-MEA
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 2020 CZK
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Cysteaminium chloride 98%
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012904
CAS číslo: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %