Tisk…
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 1600 CZK
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Bod varu: 135…139 °C (95 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008135
CAS číslo: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %