Benzyl-chlorformiát 97% w/w Stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
CBZ-Cl (Z-Cl)
152940050
152941000
152940025
152945000
ACRO152940050EA
1450
CZK
ACRO152940050
ACRO152941000
ACRO152940025
ACRO152945000
Benzyl-chlorformiát 97% w/w Stabilised
Benzyl-chlorformiát
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 Bod varu: 178…180 °C (760 mmHg) Bod tání: –20 °C Hustota: 1.2 g/cm³ Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00000640 CAS číslo: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
Additional info | benzyl chloride during storage |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |
Stabilizer | 0.1 % anhydrous sodium carbonate |
Phosgene | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Acidity (HCl) | ≤0.3 % |
Benzyl alcohol | ≤0.5 % |