Tisk…
Diethyl phenylmalonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 5080 CZK
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Diethyl phenylmalonate 98%
Diethyl phenylmalonate
Vzorec: C₁₃H₁₆O₄
Bod varu: 170…172 °C (14 mmHg)
Bod tání: 16…17 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009144
CAS číslo: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %