Tisk…
Aminoguanidinium hydrogen carbonate 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149060010 149062500 149060051
ACRO149060010EA 2690 CZK
ACRO149060010 ACRO149062500 ACRO149060051
Aminoguanidinium hydrogen carbonate 98.5%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Vzorec: C₂H₈N₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012949
CAS číslo: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %