Tisk…
Cyanoacetamide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyanoacetamide
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 1640 CZK
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanoacetamide 99%
Cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008024
CAS číslo: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %