Tisk…
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 4670 CZK
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilizovaný
Triethylene glycol dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₈O₄
Bod varu: 216 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,986 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008504
CAS číslo: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g