Tisk…
(±)-Epoxystyrene 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132800010 132800100 132802500 132800025
ACRO132800010EA 3980 CZK
ACRO132800010 ACRO132800100 ACRO132802500 ACRO132800025
(±)-Epoxystyrene 97+%
(±)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 194 °C (760 mmHg)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005121
CAS číslo: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %