Tisk…
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131790250 131791000
131790250.EA 2880 CZK
131790250. 131791000.
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167166
CAS číslo: 1193-96-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %