Tisk…
Phenylphosphonic dichloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
130802500 130800010
ACRO130802500EA 4970 CZK
ACRO130802500 ACRO130800010
Phenylphosphonic dichloride 97%
Phenylphosphonic dichloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Bod varu: 258 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Bod vzplanutí: 204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002070
CAS číslo: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %