Phenylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylphosphonic Acid
130791000
130795000
130790025
ACRO130791000EA
1840
CZK
ACRO130791000
ACRO130795000
ACRO130790025
Phenylphosphonic acid 98%
Phenylphosphonic acid
Vzorec:
C₆H₇O₃P MW: 158,09 g/mol Bod tání: 158…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002136 CAS číslo: 1571-33-1 EINECS: 216-388-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 165 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |