Tisk…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 773 CZK
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Bod varu: 287 °C (265 mmHg)
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003138
CAS číslo: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)