Tisk…
N-Methylphenethylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 2640 CZK
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Methylphenethylamine 99%
N-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 203 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008291
CAS číslo: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %