Tisk…
N-Methylformanilide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 5230 CZK
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilide 99%
N-Methylformanilide
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17
Bod varu: 243…244 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8…13 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003283
CAS číslo: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %