Tisk…
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 839 CZK
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Vzorec: C₃H₅NS₂
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126013
CAS číslo: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %