Tisk…
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122481000 122485000
ACRO122481000EA 960 CZK
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion 98%
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Vzorec: C₈H₅NO₃
Bod vzplanutí: 308 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006700
CAS číslo: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %