Tisk…
Glyoxylic acid monohydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 1520 CZK
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Glyoxylic acid monohydrate 98%, pure
Glyoxylic acid monohydrate
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127974
CAS číslo: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure