Tisk…
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 1900 CZK
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 160…161 °C (760 mmHg)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005147
CAS číslo: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %