Tisk…
Furfurylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 7870 CZK
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamine 99+%
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Bod varu: 145…146 °C (761 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003258
CAS číslo: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %