Tisk…
Ethyl picolinate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
118860250 118861000
ACRO118860250EA 2110 CZK
ACRO118860250 ACRO118861000
Ethyl picolinate 99%
Ethyl picolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006292
CAS číslo: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %