Tisk…
Ethyl dichlorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118380250 118381000 118380050
ACRO118380250EA 3360 CZK
ACRO118380250 ACRO118381000 ACRO118380050
Ethyl dichlorophosphate 97%
Ethyl dichlorophosphate
Vzorec: C₂H₅Cl₂O₂P
Bod varu: 167 °C (758 mmHg)
Hustota: 1,373 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002069
CAS číslo: 1498-51-7
EINECS: 216-099-0
UN: 3390
ADR: 6.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm