Tisk…
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117921000 117925000
ACRO117921000EA 3600 CZK
ACRO117921000 ACRO117925000
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Ethoxymethylenemalononitrile
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122.13
Bod varu: 160 °C (12 mmHg)
Bod tání: 63…69 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001854
CAS číslo: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %