Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
115900010 115902500 115900025 115900050
ACRO115900010EA 1590 CZK
ACRO115900010 ACRO115902500 ACRO115900025 ACRO115900050
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 133 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008216
CAS číslo: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %