Tisk…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 872 CZK
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₄
Bod varu: 95…98 °C (19 mmHg)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008456
CAS číslo: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %